[EN]REAGENT KIT FOR PRIMELAB ID83 (50 TE 1 * 1 pezzi
Codice catalogo WTIDPL83-KIT
Nome del fornitore: WATER ID PRIMELAB
[EN]REAGENT KIT FOR PRIMELAB ID83 (50 TE 1 * 1 pezzi
Codice catalogo WTIDPL83-KIT
Nome del fornitore: WATER ID PRIMELAB
Frequently Bought Together
Formaldeide 4% stabilizzato, buffered (pH 7,0 ±0,1)
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Ammoniaca soluzione 25%, EMSURE® ISO, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Ammonio acetato ≥99%, HiPerSolv CHROMANORM® per LC-MS
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Sodio idrossido, in pastiglie, EMSURE® per analisi, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Strisce reattive, nitrati, MQuant™, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Kit analitici, test fosfato per Spectroquant®, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Kit analitici, COD in cuvetta per Spectroquant®, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Kit analitici, tensioattivi, per Spectroquant®, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Sodio idrossido 98.5-100.5%, in pastiglie, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Cartine tornasole, MQuant®, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Strisce reattive pH, non bleeding, Dosatest
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Strisce reattive, perossidi, Dosatest
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Kit analitici, test cloruri per Spectroquant®, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Strisce reattive, perossidi, MQuant™, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Sodio idrossido, in pastiglie, puro, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Kit analitici, test Ammonio per Spectroquant®, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Strisce reattive pH, MQuant®, Supelco®
Nome del fornitore: Merck