Digital Solutions
Applications
Support
About
Switzerland
ContactUsLinkComponent
[EN]65ML PL PHOSPHATE LR 1 (65 TESTS) 1 * 65 mL
WTIDPL65PPLR1
:
WATER ID PRIMELAB
[EN]65ML PL PHOSPHATE LR 1 (65 TESTS) 1 * 65 mL
WTIDPL65PPLR1
:
WATER ID PRIMELAB
Frequently Bought Together
Strisce reattive per la durezza dell'acqua, Dosatest
: VWR Chemicals
Ipoclorito di sodio (12% Cl₂) in soluzione acquosa, GPR RECTAPUR®
: VWR Chemicals
Potassio idrossido, in pastiglie, EMSURE® per analisi, Supelco®
: Merck
Kit analitici, nitrati per Spectroquant®, Supelco®
: Merck
Sodio idrossido 30% (w/w) 40% (w/v) in soluzione acquosa, GPR RECTAPUR® a basso contenuto di azoto
: VWR Chemicals
Strisce reattive, glucosio, Reflectoquant®, Supelco®
: Merck
Strisce reattive pH, MQuant®, Supelco®
: Merck
Kit analitici, test Ammonio per Spectroquant®, Supelco®
: Merck
Cuvette tests for water testing for WTW spectrophotometers and photometers
: WTW
Indicatore di pH strisce reattive, pH-Fix
: MACHEREY-NAGEL
Kit analitici, COD in cuvetta per Spectroquant®, Supelco®
: Merck
Strisce reattive, nitrati, MQuant™, Supelco®
: Merck
Strisce reattive, cianuri, MQuant™, Supelco®
: Merck
Kit analitici, test fosfato per Spectroquant®, Supelco®
: Merck
Cristal Violetto ethanolic aqueous solution primary stain for Gram staining, Sigma-Aldrich®
: Merck
Calcio idrossido, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
: Merck
Visual comparator test kits, dissolved oxygen by rhodazine method, CHEMets
: CHEMetrics