[EN]65ML PL PH 6.4-8.4 (270 TESTS) 1 * 65 mL
Codice catalogo WTIDPL65PHENRED
Nome del fornitore: WATER ID PRIMELAB
[EN]65ML PL PH 6.4-8.4 (270 TESTS) 1 * 65 mL
Codice catalogo WTIDPL65PHENRED
Nome del fornitore: WATER ID PRIMELAB
Frequently Bought Together
Ammonio acetato ≥99%, HiPerSolv CHROMANORM® per LC-MS
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Ammonio formiato ≥99%, HiPerSolv CHROMANORM® per LC-MS
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Strisce reattive, nitrati, MQuant™, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Kit analitici, test fosfato per Spectroquant®, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
VWR®, Olio di immersione
Nome del fornitore: VWR Collection
Strisce reattive pH, non bleeding, Dosatest
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Kit analitici, test Ammonio per Spectroquant®, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Kit analitici, potassio in cuvetta per Spectroquant®, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Kit analitici, COD in cuvetta per Spectroquant®, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Kit analitici, nitrati per Spectroquant®, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Acid Red 183 30% (dye content), Sigma-Aldrich®
Nome del fornitore: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Powder pillows, sulphate, Sulfa 4
Nome del fornitore: Lovibond
Reagents for hydrazine determination using Lovibond® MD photometers
Nome del fornitore: Lovibond
Test kit, fotometrico, Ferro, in tracce, test in cuvetta LCK
Nome del fornitore: Hach
Test kit, fotometrico, Nitrato, test in cuvetta LCK
Nome del fornitore: Hach