[EN]65 ML PL ISOTHIAZOLINONE 2 (108 TEST 1 * 65 mL
Codice catalogo WTIDPL65ISOZ2
Nome del fornitore: WATER ID PRIMELAB
[EN]65 ML PL ISOTHIAZOLINONE 2 (108 TEST 1 * 65 mL
Codice catalogo WTIDPL65ISOZ2
Nome del fornitore: WATER ID PRIMELAB
Frequently Bought Together
Sodio idrossido ≥97.0%, in sferette, TECHNICAL
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Sodio idrossido 30% (w/w) 40% (w/v) in soluzione acquosa, GPR RECTAPUR® a basso contenuto di azoto
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Ammoniaca soluzione 20%, GPR RECTAPUR®
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Kit analitici, nitrati per Spectroquant®, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Kit analitici, test cloruri per Spectroquant®, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Kit analitici, test Ammonio per Spectroquant®, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Calcio idrossido, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Buffer tablets according to Weise, Sigma-Aldrich®
Nome del fornitore: Merck
Kit analitici, COD in cuvetta per Spectroquant®, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Kit analitici, azoto (totale) in cuvetta per Spectroquant®, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Strisce reattive per nichel, MQuant®, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Test strips, sulfite, QUANTOFIX®
Nome del fornitore: MACHEREY-NAGEL
Gelex kit standard secondari per serie 2100
Nome del fornitore: Hach
Powder pillows, iron
Nome del fornitore: Hach
Colorimetric rapid tests, nitrite, VISOCOLOR®
Nome del fornitore: MACHEREY-NAGEL