[EN]65ML PL IRON HR 1 (162/108 TESTS) 1 * 65 mL
Codice catalogo WTIDPL65IRONHR1
Nome del fornitore: WATER ID PRIMELAB
[EN]65ML PL IRON HR 1 (162/108 TESTS) 1 * 65 mL
Codice catalogo WTIDPL65IRONHR1
Nome del fornitore: WATER ID PRIMELAB
Frequently Bought Together
Strisce reattive, nitrati/nitriti, Dosatest
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Acido trifluoroacetico ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® per LC-MS
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Ammonio acetato ≥99%, HiPerSolv CHROMANORM® per LC-MS
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Formaldeide 4% stabilizzato, buffered (pH 7,0 ±0,1)
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Potassio idrossido, in pastiglie, EMSURE® per analisi, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Ammoniaca soluzione 28%, AnalaR NORMAPUR® per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Kit analitici, COD in cuvetta per Spectroquant®, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Kit analitici, tensioattivi, per Spectroquant®, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Sodio idrossido, in pastiglie, EMSURE® per analisi, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Kit colorimetrici, durezza totale, MColortest™, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Sodio idrossido 10% in soluzione acquosa, EMSURE® per analisi, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Strisce reattive, perossidi, MQuant™, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Kit analitici, test cloruri per Spectroquant®, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Test strips, peroxide, QUANTOFIX®
Nome del fornitore: MACHEREY-NAGEL
ADF Volumetric Solution for analysis of animal feed (NF V18-122)
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Strisce reattive pH, MQuant®, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
VWR®, Olio di immersione
Nome del fornitore: VWR Collection
Powder pillows, ammonia
Nome del fornitore: Hach