[EN]65ML PL HYD. PEROXIDE HR 1 (541 TEST 1 * 65 mL
Codice catalogo WTIDPL65HYDHRP1
Nome del fornitore: WATER ID PRIMELAB
[EN]65ML PL HYD. PEROXIDE HR 1 (541 TEST 1 * 65 mL
Codice catalogo WTIDPL65HYDHRP1
Nome del fornitore: WATER ID PRIMELAB
Frequently Bought Together
RAL 555 Kit Fast Acting Variation of May-Grünwald Giemsa Staining
Nome del fornitore: RAL
Kit analitici, test fosfato per Spectroquant®, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Sodio idrossido 30% (w/w) 40% (w/v) in soluzione acquosa, GPR RECTAPUR® a basso contenuto di azoto
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Strisce reattive, cromo vi, MQuant™, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
UltraClear® per istologia, J.T.Baker®
Nome del fornitore: Avantor
Potassio idrossido, in pastiglie, EMSURE® per analisi, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Formaldeide 4% stabilizzato, buffered (pH 7,0 ±0,1)
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Neocarmine MS "Fesago" colour reagent, Sigma-Aldrich®
Nome del fornitore: Merck
Formalin 10%, Q Path®, buffered
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Cuvette tests for water testing for WTW spectrophotometers and photometers
Nome del fornitore: WTW
Reagents for Chlorine Analyser CL17
Nome del fornitore: Hach
Reagents for DR800, DR900, DR2010, DR2500, DR2400, DR2800, DR3800, DR3900, DR5000, DR6000
Nome del fornitore: Hach
Reagente di Folin-Ciocalteu 1,9 - 2,1 N per l'analisi dei fenoli, suitable for determination of total protein by Lowry method, Sigma-Aldrich®
Nome del fornitore: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
PARAPLAST REGULAR BULK PACK 56C 1 * 5 kg
Nome del fornitore: LEICA HISTOLOGY
Rosso congo, TECHNICAL
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Electrode solutions and reagents for ion selective electrodes
Nome del fornitore: Hach
Blu metilene soluzione per microbiologia, Sigma-Aldrich®
Nome del fornitore: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY