[EN]65ML PL CHLORINE HR 1 (541 TESTS) 1 * 65 mL
Codice catalogo WTIDPL65CLHR1
Nome del fornitore: WATER ID PRIMELAB
[EN]65ML PL CHLORINE HR 1 (541 TESTS) 1 * 65 mL
Codice catalogo WTIDPL65CLHR1
Nome del fornitore: WATER ID PRIMELAB
Frequently Bought Together
Fast Red Violet LB Salt ≥90% (dye content), Sigma-Aldrich®
Nome del fornitore: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Anti-Laminin 2 alpha Rabbit Recombinant Multiclonal Antibody [clone: RP23040160]
Nome del fornitore: Abcam
Powder pillows, sulphate, Sulfa 4
Nome del fornitore: Lovibond
INCUCYTE CYTOTOX GREEN REAGENT FOR COUN
Nome del fornitore: MARKET SOURCE PART PROCESS
Water quality test discs, Model HA-77
Nome del fornitore: Hach
Reagents for copper determination using Lovibond® MD photometers
Nome del fornitore: Lovibond
Reagents for Phosphate Determination using Lovibond® MD photometers
Nome del fornitore: Lovibond
DABRAFENIB FREE BASE 1 * 1 g
Nome del fornitore: ENZO LIFE SCIENCES
Rose Bengal lactone 95%, Sigma-Aldrich®
Nome del fornitore: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY