[EN]65ML PL CHROMATE 2 (108 TESTS) 1 * 65 mL
Codice catalogo WTIDPL65CHROMATE2
Nome del fornitore: WATER ID PRIMELAB
[EN]65ML PL CHROMATE 2 (108 TESTS) 1 * 65 mL
Codice catalogo WTIDPL65CHROMATE2
Nome del fornitore: WATER ID PRIMELAB
Frequently Bought Together
NANOCOLOR® Photometric Tube Tests Kits for Ammonium
Nome del fornitore: MACHEREY-NAGEL
RAL 555 Kit Fast Acting Variation of May-Grünwald Giemsa Staining
Nome del fornitore: RAL
Filling solutions for pH electrodes, Orion™
Nome del fornitore: Thermo Orion
Reference substances for GC analysis, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Ascorbic acid test strips, Dosatest
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Acido 1-pentansolfonico sale sodico ≥99%, HiPerSolv CHROMANORM® per HPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Cristal Violetto ethanolic aqueous solution primary stain for Gram staining, Sigma-Aldrich®
Nome del fornitore: Merck
Formalin 10%, Q Path®, buffered
Nome del fornitore: VWR Chemicals
3-(4,5-Dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazolio bromuro (MTT) 98%, Sigma-Aldrich®
Nome del fornitore: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Electrode solutions and reagents for ion selective electrodes
Nome del fornitore: Hach
Standards, calibration for LCK cuvettes, Addista
Nome del fornitore: Hach
Test kit, fotometrico, Ferro, in tracce, test in cuvetta LCK
Nome del fornitore: Hach
Powder Pillows, sulphate, SulfaVer 4
Nome del fornitore: Hach
Reagents for DR800, DR900, DR2010, DR2500, DR2400, DR2800, DR3800, DR3900, DR5000, DR6000
Nome del fornitore: Hach
Reagents for hydrazine determination using Lovibond® MD photometers
Nome del fornitore: Lovibond
BART tests for the presence or absence of harmful bacteria
Nome del fornitore: Hach