[EN]REAGENT KIT FOR PRIMELAB ID50(142 TE 1 * 1 pezzi
N° de catalogue WTIDPL50-KIT
Fournisseur: WATER ID PRIMELAB
[EN]REAGENT KIT FOR PRIMELAB ID50(142 TE 1 * 1 pezzi
N° de catalogue WTIDPL50-KIT
Fournisseur: WATER ID PRIMELAB
Frequently Bought Together
COD photometric test kits, Test’n Tube
Fournisseur: Hach
Sodio idrossido 30% (w/w) in soluzione acquosa, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Kit colorimetrici, ammonio, MColortest™, Supelco®
Fournisseur: Merck
Strisce reattive pH, MQuant®, Supelco®
Fournisseur: Merck
Kit analitici, COD in cuvetta per Spectroquant®, Supelco®
Fournisseur: Merck
Kit analitici, nitriti per Spectroquant®, Supelco®
Fournisseur: Merck
Paraffina, Punto di solidificazione: 54 - 56 °C, Q Path® per microscopia
Fournisseur: VWR Chemicals
Kit colorimetrici, ferro, MColortest™, Supelco®
Fournisseur: Merck
Kit analitici, test cloro per Spectroquant®, Supelco®
Fournisseur: Merck
Ammoniaca soluzione 28%, AnalaR NORMAPUR® per analisi
Fournisseur: VWR Chemicals
Ammoniaca soluzione 28%, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
VWR®, Bustine di polvere per la determinazione del cloro, reagenti per fotometri
Fournisseur: VWR Chemicals
[EN]BIOTECTOR 1.8N SULFURIC ACID 80MG/L 1 * 20 L
Fournisseur: Hach
Blu metilene soluzione per microbiologia, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
pH buffer solutions, colour coded
Fournisseur: Hach
Powder pillows, sulphate, Sulfa 4
Fournisseur: Lovibond