[EN]REAGENT KIT FOR PRIMELAB ID46 (50 TE 1 * 1 pezzi
Codice catalogo WTIDPL46-KIT
Nome del fornitore: WATER ID PRIMELAB
[EN]REAGENT KIT FOR PRIMELAB ID46 (50 TE 1 * 1 pezzi
Codice catalogo WTIDPL46-KIT
Nome del fornitore: WATER ID PRIMELAB
Frequently Bought Together
Aluminium CRM, Standard Solutions, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
DISTRILAB 15ml Microsph.Size Stds 160µ
Nome del fornitore: MARKET SOURCE PART PROCESS
Silicate CRM, Standard Solutions, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
T/C CLEANING SOLUTION W/ANIONIC DETERGEN
Nome del fornitore: MARKET SOURCE PART PROCESS
POLYVIEW PLUS HRP ANTI-MS REAGENT 1 * 150 Tests
Nome del fornitore: ENZO LIFE SCIENCES
Wavelength Calibration Solution for ICP-OES
Nome del fornitore: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
Arancio di acridina/cloruro di zinco 85% (dye content), Sigma-Aldrich®
Nome del fornitore: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Olio rosso O 0,5% in propylene glycol, Sigma-Aldrich®
Nome del fornitore: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Sodio idrossido 10 N in soluzione acquosa, Biotech Reagent, J.T.Baker®
Nome del fornitore: Avantor