[EN]30ML PL NICKEL HR 3 (150 TESTS) 1 * 30 mL
Codice catalogo WTIDPL30NICKHR3
Nome del fornitore: WATER ID PRIMELAB
[EN]30ML PL NICKEL HR 3 (150 TESTS) 1 * 30 mL
Codice catalogo WTIDPL30NICKHR3
Nome del fornitore: WATER ID PRIMELAB
Frequently Bought Together
Strisce reattive, nitriti, MQuant™, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Ipoclorito di sodio (3,5% Cl₂) in soluzione acquosa, GPR RECTAPUR®
Nome del fornitore: VWR Chemicals
di-Sodio tetraborato decaidrato ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Sodio idrossido 32% in soluzione acquosa, GPR RECTAPUR®, puro per il dosaggio dell'azoto
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Sodio idrossido ≥97.0%, in sferette, TECHNICAL
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Kit colorimetrici, silicati (acido silicico), MQuant®, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Paramat, Punto di solidificazione: 55 - 58 °C, in pastiglie, Gurr™, senza DMSO
Nome del fornitore: VWR Chemicals
NANOCOLOR® Photometric Tube Test Kits for Cyanide
Nome del fornitore: MACHEREY-NAGEL
Acido 1-pentansolfonico sale sodico ≥99%, HiPerSolv CHROMANORM® per HPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
VWR®, OCT Embedding matrix for frozen sections
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Reagents for Chlorine Analyser CL17
Nome del fornitore: Hach
Visual comparator test kits, dissolved oxygen by rhodazine method, CHEMets
Nome del fornitore: CHEMetrics
Indicatore di pH strisce reattive, pH-Fix
Nome del fornitore: MACHEREY-NAGEL
[EN]BIOTECTOR 1.8N SULFURIC ACID 80MG/L 1 * 20 L
Nome del fornitore: Hach
Orange II ≥85 % (dye content), certified by the Biological Stain Commission, Sigma-Aldrich®
Nome del fornitore: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Reagents for hydrazine determination using Lovibond® MD photometers
Nome del fornitore: Lovibond