[EN]REAGENT KIT FOR PRIMELAB ID16 (50 TE 1 * 1 pezzi
Codice catalogo WTIDPL16-KIT
Nome del fornitore: WATER ID PRIMELAB
[EN]REAGENT KIT FOR PRIMELAB ID16 (50 TE 1 * 1 pezzi
Codice catalogo WTIDPL16-KIT
Nome del fornitore: WATER ID PRIMELAB
Frequently Bought Together
Indicatore di pH strisce reattive, pH-Fix
Nome del fornitore: MACHEREY-NAGEL
Sodio idrossido, in pastiglie, puro, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Strisce reattive pH, MQuant®, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Test strips, peroxide, QUANTOFIX®
Nome del fornitore: MACHEREY-NAGEL
Strisce reattive, perossidi, MQuant™, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Potassio idrossido 85.0-100.5%, in pastiglie, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
UltraClear® per istologia, J.T.Baker®
Nome del fornitore: Avantor
Strisce reattive, acido peracetico, MQuant™, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Formaldeide 4% stabilizzato, buffered (pH 7,0 ±0,1)
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Paraffina, Punto di solidificazione: 54 - 56 °C, Q Path® per microscopia
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Ammonio formiato ≥99%, HiPerSolv CHROMANORM® per LC-MS
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Sodio idrossido, in pastiglie, EMSURE® per analisi, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
VWR® Cryolab Q Path, Freezing Aerosol
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Strisce reattive, perossidi, Dosatest
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Formaldeide 36% in soluzione acquosa stabilizzato, GPR RECTAPUR®
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Ascorbic acid test strips, Dosatest
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Test kit, fotometrico, Alluminio, test in cuvetta LCK
Nome del fornitore: Hach
Reagents for DR800, DR900, DR2010, DR2500, DR2400, DR2800, DR3800, DR3900, DR5000, DR6000
Nome del fornitore: Hach
Test kit, fotometrico, Nitrato, test in cuvetta LCK
Nome del fornitore: Hach
Test kit, fotometrico, Cloro/ozono/biossido di cloro, test in cuvetta LCK
Nome del fornitore: Hach