[EN]REAGENT KIT FOR PRIMELAB ID150(50 TE 1 * 1 pezzi
Catalog # WTIDPL150-KIT
Anbieter: WATER ID PRIMELAB
[EN]REAGENT KIT FOR PRIMELAB ID150(50 TE 1 * 1 pezzi
Catalog # WTIDPL150-KIT
Anbieter: WATER ID PRIMELAB
Frequently Bought Together
Kit analitici, test fosfato per Spectroquant®, Supelco®
Anbieter: Merck
Ammoniaca soluzione ∼32%, GPR RECTAPUR®
Anbieter: VWR Chemicals
Acido formico ≥99%, HiPerSolv CHROMANORM® per LC-MS
Anbieter: VWR Chemicals
Ipoclorito di sodio (14% Cl₂) in soluzione acquosa, TECHNICAL
Anbieter: VWR Chemicals
Strisce reattive pH, MQuant®, Supelco®
Anbieter: Merck
Strisce reattive, perossidi, MQuant™, Supelco®
Anbieter: Merck
Kit analitici, test cloruri per Spectroquant®, Supelco®
Anbieter: Merck
Sodio idrossido 98.5-100.5%, in pastiglie, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. per analisi
Anbieter: VWR Chemicals
Sodio idrossido ≥98%, in pastiglie, GPR RECTAPUR®
Anbieter: VWR Chemicals
Strisce reattive, acido peracetico, MQuant™, Supelco®
Anbieter: Merck
Kit analitici, nitriti per Spectroquant®, Supelco®
Anbieter: Merck
Kit analitici, COD in cuvetta per Spectroquant®, Supelco®
Anbieter: Merck
Kit analitici, tensioattivi, per Spectroquant®, Supelco®
Anbieter: Merck
Strisce reattive pH, non bleeding, Dosatest
Anbieter: VWR Chemicals
Strisce reattive, perossidi, Dosatest
Anbieter: VWR Chemicals
Powder pillows, ammonia
Anbieter: Hach