[EN]REAGENT KIT FOR PRIMELAB ID120(50 TE 1 * 1 pezzi
Codice catalogo WTIDPL120-KIT
Nome del fornitore: WATER ID PRIMELAB
[EN]REAGENT KIT FOR PRIMELAB ID120(50 TE 1 * 1 pezzi
Codice catalogo WTIDPL120-KIT
Nome del fornitore: WATER ID PRIMELAB
Frequently Bought Together
Sodio idrossido ≥98%, in pastiglie, GPR RECTAPUR®
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Strisce reattive, acido peracetico, Dosatest
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Ammonio formiato ≥99%, HiPerSolv CHROMANORM® per LC-MS
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Strisce reattive, durezza totale, MQuant®, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Sodio idrossido 10% in soluzione acquosa, EMSURE® per analisi, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Calce sodata, AnalaR NORMAPUR® per analisi, with indicator
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Indicatore di pH strisce reattive, pH-Fix
Nome del fornitore: MACHEREY-NAGEL
VWR® Bouin's solution
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Kit analitici, tensioattivi, per Spectroquant®, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Sodio idrossido 50% in soluzione acquosa, GPR RECTAPUR®
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Strisce reattive, perossidi, Dosatest
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Strisce reattive pH, non bleeding, Dosatest
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Strisce reattive, zinco, MQuant®, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Strisce reattive, perossidi, MQuant™, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Paraffina, Punto di solidificazione: 54 - 56 °C, Q Path® per microscopia
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Sodio idrossido 98.5-100.5%, in pastiglie, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Ammoniaca soluzione 28 - 30%, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Reattivo di Schiff per analisi delle aldeidi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Reagents for hydrazine determination using Lovibond® MD photometers
Nome del fornitore: Lovibond