[EN]10ML PERMANGANATE TIME TEST (285 TES 1 * 10 mL
Codice catalogo WTIDPL10PTT
Nome del fornitore: WATER ID PRIMELAB
[EN]10ML PERMANGANATE TIME TEST (285 TES 1 * 10 mL
Codice catalogo WTIDPL10PTT
Nome del fornitore: WATER ID PRIMELAB
Frequently Bought Together
Potassio idrossido ≥85%, in pastiglie, GPR RECTAPUR®
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Strisce reattive, acido peracetico, MQuant™, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Potassio idrossido, in pastiglie, EMSURE® per analisi, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Ammoniaca soluzione 25%, EMSURE® ISO, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Sodio idrossido 97.0-100.5%, in pastiglie NF, JP, Ph. Eur., BP
Nome del fornitore: VWR Chemicals
VWR® Rota®, pH indicator paper, 1 to 14
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Paraffina, Punto di solidificazione: 54 - 56 °C, Q Path® per microscopia
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Strisce reattive, nitrati/nitriti, Dosatest
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Kit colorimetrici, ferro, MColortest™, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Titrimetric rapid tests, hardness, VISOCOLOR®
Nome del fornitore: MACHEREY-NAGEL
Cartine tornasole, MQuant®, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Joint grease, K.W.S.
Nome del fornitore: POLLATH
Ipoclorito di sodio (3,5% Cl₂) in soluzione acquosa, GPR RECTAPUR®
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Sodio idrossido, in pastiglie, puro, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Soluzione di montaggio, Entellan® new
Nome del fornitore: Merck
Strisce reattive pH, MQuant®, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
VWR®, Olio di immersione
Nome del fornitore: VWR Collection
Strisce reattive pH, non bleeding, Dosatest
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Accessories
Nome del fornitore: Hach
Test kit, fotometrico, Ammonio, test in cuvetta LCK
Nome del fornitore: Hach