[EN]REAGENT KIT FOR PRIMELAB ID105(50 TE 1 * 1 pezzi
Codice catalogo WTIDPL105-KIT
Nome del fornitore: WATER ID PRIMELAB
[EN]REAGENT KIT FOR PRIMELAB ID105(50 TE 1 * 1 pezzi
Codice catalogo WTIDPL105-KIT
Nome del fornitore: WATER ID PRIMELAB
Frequently Bought Together
Sodio idrossido 30% (w/w) in soluzione acquosa, GPR RECTAPUR®
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Ammoniaca soluzione 25%, EMSURE® ISO, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Sodio idrossido ≥97.0%, in sferette, TECHNICAL
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Sodio idrossido 97.0-100.5%, in pastiglie NF, JP, Ph. Eur., BP
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Strisce reattive, perossidi, MQuant™, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Cartine tornasole, MQuant®, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Compresse Kjeldahl
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Qualitative test paper phosphatesmo MI for phosphatase in milk
Nome del fornitore: MACHEREY-NAGEL
Ipoclorito di sodio (3,5% Cl₂) in soluzione acquosa, GPR RECTAPUR®
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Vanadate-molybdate reagent for determination of phosphate, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Sodio idrossido, in pastiglie, puro, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Soluzione di montaggio, Entellan® new
Nome del fornitore: Merck
Sodio idrossido 35% in soluzione acquosa, TECHNICAL
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Acido borico 40 g/l in soluzione acquosa per determinazioni Kjeldahl, with indicator
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Strisce reattive pH, non bleeding, Dosatest
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Ipoclorito di sodio soluzione 5%, J.T.Baker®
Nome del fornitore: Avantor
Test kit, fotometrico, Tensioattivi, non ionici, test in cuvetta LCK
Nome del fornitore: Hach
Test kit, fotometrico, COD, test in cuvetta LCK
Nome del fornitore: Hach
Reference standard kits for use with MD 100 and MD 200 photometers
Nome del fornitore: Lovibond
Reagents for DEHA determination with Lovibond® MD photometers
Nome del fornitore: Lovibond