[EN]50 X 25 TUBETESTS COD MR (0 - 1500 M 1 * 1.250 Vial
Codice catalogo WTIDCOD-80-MR-50
Nome del fornitore: WATER ID PRIMELAB
[EN]50 X 25 TUBETESTS COD MR (0 - 1500 M 1 * 1.250 Vial
Codice catalogo WTIDCOD-80-MR-50
Nome del fornitore: WATER ID PRIMELAB
Frequently Bought Together
Giemsa colorante soluzione per microscopia, Sigma-Aldrich®
Nome del fornitore: Merck
Kit analitici, azoto (totale) in cuvetta per Spectroquant®, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Strisce reattive, perossidi, Dosatest
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Strisce reattive pH, non bleeding, Dosatest
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Strisce reattive, acido peracetico, Dosatest
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Acido formico ≥99%, HiPerSolv CHROMANORM® per LC-MS
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Ipoclorito di sodio (3,5% Cl₂) in soluzione acquosa, GPR RECTAPUR®
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Sodio idrossido 32% in soluzione acquosa, GPR RECTAPUR®, puro per il dosaggio dell'azoto
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Test kit, fotometrico, COD, test in cuvetta LCK
Nome del fornitore: Hach
Sodio idrossido ≥97.0%, in sferette, TECHNICAL
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Sodio idrossido, in pastiglie, EMSURE® per analisi, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Sodio idrossido 30% in soluzione acquosa, TECHNICAL
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Test kit, fotometrico, Nitrito, test in cuvetta LCK
Nome del fornitore: Hach
[EN]BIOTECTOR 1.8N SULFURIC ACID 80MG/L 1 * 20 L
Nome del fornitore: Hach
Test kit, fotometrico, Nitrato, test in cuvetta LCK
Nome del fornitore: Hach
Test kits, photometric, phosphate, LCK cuvette tests
Nome del fornitore: Hach