[EN]100 X 25 TUBETESTS COD MR (0-1500 MG 1 * 2.500 Vial
Codice catalogo WTIDCOD-80-MR-100
Nome del fornitore: WATER ID PRIMELAB
[EN]100 X 25 TUBETESTS COD MR (0-1500 MG 1 * 2.500 Vial
Codice catalogo WTIDCOD-80-MR-100
Nome del fornitore: WATER ID PRIMELAB
Frequently Bought Together
Strisce reattive, perossidi, MQuant™, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Sodio idrossido, in pastiglie, puro, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Paraffina, Punto di solidificazione: 54 - 56 °C, Q Path® per microscopia
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Cartine tornasole, MQuant®, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Soluzione Iodio di Lugol, Sigma-Aldrich®
Nome del fornitore: Merck
Strisce reattive, nitrati/nitriti, Dosatest
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Sodio idrossido ≥98%, in pastiglie, GPR RECTAPUR®
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Cuvette e provette per NOVA, Prove e Picco
Nome del fornitore: Merck
Ammoniaca soluzione 25%, EMSURE® ISO, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Strisce reattive per nichel, MQuant®, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Sodio idrossido, in pastiglie, EMSURE® per analisi, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Ammoniaca soluzione 25%, AnalaR NORMAPUR® per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Strisce reattive, nitrati, MQuant™, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
VWR®, Olio di immersione
Nome del fornitore: VWR Collection
Strisce reattive, perossidi, Dosatest
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Strisce reattive pH, non bleeding, Dosatest
Nome del fornitore: VWR Chemicals
VWR® Rota®, pH indicator paper, 1 to 14
Nome del fornitore: VWR Chemicals
VWR®, OCT Embedding matrix for frozen sections
Nome del fornitore: VWR Chemicals