[EN]200 X 25 TUBETESTS COD LR (0 - 150 M 1 * 5.000 Vial
Codice catalogo WTIDCOD-79-LR-200
Nome del fornitore: WATER ID PRIMELAB
[EN]200 X 25 TUBETESTS COD LR (0 - 150 M 1 * 5.000 Vial
Codice catalogo WTIDCOD-79-LR-200
Nome del fornitore: WATER ID PRIMELAB
Frequently Bought Together
Perossido di idrogeno 6% (w/v) (20 volumes), GPR RECTAPUR®
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Soluzione Iodio di Lugol, Sigma-Aldrich®
Nome del fornitore: Merck
Sodio idrossido ≥98%, in pastiglie, GPR RECTAPUR®
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Kit colorimetrici, ammonio, MColortest™, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Test strips, sulphate, QUANTOFIX®
Nome del fornitore: MACHEREY-NAGEL
Sodio idrossido ≥32% in soluzione acquosa, EMSURE® per il dosaggio dell'azoto, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Strisce reattive pH, non bleeding, Dosatest
Nome del fornitore: VWR Chemicals
VWR®, Bustine di polvere per la determinazione del cloro, reagenti per fotometri
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Ipoclorito di sodio (3,5% Cl₂) in soluzione acquosa, GPR RECTAPUR®
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Strisce reattive pH, MQuant®, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Sodio idrossido, in pastiglie, puro, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Test kit, fotometrico, Ammonio, test in cuvetta LCK
Nome del fornitore: Hach
Reagents for DR800, DR900, DR2010, DR2500, DR2400, DR2800, DR3800, DR3900, DR5000, DR6000
Nome del fornitore: Hach
Acido citrico
Nome del fornitore: Hach
Test kits, photometric, phosphate, LCK cuvette tests
Nome del fornitore: Hach
Powder pillows, ammonia
Nome del fornitore: Hach
[EN]BIOTECTOR 1.8N SULFURIC ACID 80MG/L 1 * 20 L
Nome del fornitore: Hach