Laboratory Glassware Washers, Without Drying System
Product Details & Documents
The color touch display enables simple and intuitive daily operation. The compact design of the interface ensures the operator a full range of information, including specific programs for every need. In addition, thanks to the ECO program, it is possible to activate a washing cycle with a lower water and energy impact than traditional cycles.
- Single swing door in stainless steel
USB input enables convenient and efficient laboratory data recording, as well as immediate connection to PC via software for diagnostics, cycle customisation and timely data analysis.
GW1260 model: Washing chamber in stainless steel AISI316
GW0260 model: Washing chamber in stainless steel AISI304
Applications: Laboratory, pharmaceutical, agro-food, small laboratories.
Specifiche
- Descrizione:Laboratory glassware washers, 60 cm, without drying system, with steam condenser
- Seq:05
- Cat. No.:SMEGGW1260-SC-000
- Elettrico:3N AC 400 V - 50 Hz
- Modello:GW1260-SC-000
- Livello di rumorosita:<50 dBA
- L×P×A:600×600×850 mm
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Single phase electric connection
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Scheda di comunicazione dati, connessione LAN Ethernet consente monitoraggio e comunicazione da ogni punto di accesso sulla rete LANScheda di comunicazione dati, connessione LAN Ethernet consente monitoraggio e comunicazione da ogni punto di accesso sulla rete LANSMEGWD-LANI2Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 473.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Stampante esterna
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Serial port RS232, for external printerSerial port RS232, for external printerSMEGWD-232PRINTLog in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 138.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Three-phase electric connection without neutralThree-phase electric connection without neutralSMEGWD-EC-3Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 115.00