Tetrachloroethene [CAS:127-18-4] 1000ug/ml in Methanol 1 * 1 mL
Codice catalogo CMPLP853390C
Nome del fornitore: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
Tetrachloroethene [CAS:127-18-4] 1000ug/ml in Methanol 1 * 1 mL
Codice catalogo CMPLP853390C
Nome del fornitore: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
Frequently Bought Together
Acido trifluoroacetico ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® per LC-MS
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Potassio idrossido 85.0-100.5%, in pastiglie, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Ammoniaca soluzione 25%, EMSURE® ISO, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Sodio idrossido, in pastiglie, EMSURE® per analisi, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Kit analitici, COD in cuvetta per Spectroquant®, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Kit analitici, nitriti per Spectroquant®, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Kit analitici, azoto (totale) in cuvetta per Spectroquant®, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Kit analitici, test Ammonio per Spectroquant®, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Ipoclorito di sodio (12% Cl₂) in soluzione acquosa, GPR RECTAPUR®
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Strisce reattive, perossidi, MQuant™, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Kit analitici, test cloruri per Spectroquant®, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Acido borico 40 g/l in soluzione acquosa per determinazioni Kjeldahl, with indicator
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Strisce reattive pH, non bleeding, Dosatest
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Ammoniaca soluzione 28 - 30%, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Reagents for determination of silica
Nome del fornitore: Hach