LABNETWORK 1-(2-CHLORO-6- METHYLPYRIDIN-4- YL)ETHANON
Codice catalogo MSPP890406527-50G
Nome del fornitore: MARKET SOURCE PART PROCESS
LABNETWORK 1-(2-CHLORO-6- METHYLPYRIDIN-4- YL)ETHANON
Codice catalogo MSPP890406527-50G
Nome del fornitore: MARKET SOURCE PART PROCESS
Frequently Bought Together
Etile acetato ≥99%, GPR RECTAPUR®
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Toluene ≥99.90%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Toluene ≥99.8%, SupraSolv® for GC-MS
Nome del fornitore: Merck
Acetonitrile ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM®, grado gradiente per HPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
2-Propanolo, SupraSolv® for gas chromatography, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Metanolo, anidro (max. 0,003% H<sub>2</sub>O) per analisi
Nome del fornitore: Merck
Acetonitrile ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® per LC-MS, adatto per UPLC/UHPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Dimetilsolfossido, EMSURE® ACS per analisi, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Acetone, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Acetonitrile, LiChrosolv®, grado isocratico for liquid chromatography, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Acqua con 0,1% (v/v) Acido formico, HiPerSolv CHROMANORM® per LC-MS
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Tetraidrofurano, EMPLURA®, extra puro, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
n-Eptano ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Etanolo Eurodenatured ≥70%, TechniSolv® (1:1:1)
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Isobutanolo ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Acqua suitable for ion chromatography, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Oxidation-reduction (ORP) standards solutions, ZoBell's
Nome del fornitore: Hach