ContactUsLinkComponent
9 mm Schraubkappen mit 1 mm dickem pigmentfreiem ms-Pure Silikon/PTFE-Septum vorgeschlitzt, Kappenfarbe weiss 1 * 500 ST
Codice catalogo INFCG004-HP-CW-HI-
Nome del fornitore:  INFOCHROMA
9 mm Schraubkappen mit 1 mm dickem pigmentfreiem ms-Pure Silikon/PTFE-Septum vorgeschlitzt, Kappenfarbe weiss 1 * 500 ST
Codice catalogo INFCG004-HP-CW-HI-
Nome del fornitore:  INFOCHROMA
Frequently Bought Together