ContactUsLinkComponent
gemäß EN 3, Feuerlöscher (Dauerdrucktechnik) mit CO2-Löschmittel, rückstandsfreies Löschen, ideal für Labore und EDV-Anlagen, mit Schneebrause, Temperaturbereich -30 bis +60°C, Inhalt: 2 kg, Leistungsklasse B: 34 B, Löschleistung: 2 LE, Größe: 250 x 1 * 1 ST
Codice catalogo KROS25462
Nome del fornitore:  KROSCHKE
gemäß EN 3, Feuerlöscher (Dauerdrucktechnik) mit CO2-Löschmittel, rückstandsfreies Löschen, ideal für Labore und EDV-Anlagen, mit Schneebrause, Temperaturbereich -30 bis +60°C, Inhalt: 2 kg, Leistungsklasse B: 34 B, Löschleistung: 2 LE, Größe: 250 x 1 * 1 ST
Codice catalogo KROS25462
Nome del fornitore:  KROSCHKE
Frequently Bought Together