(2R)-2-(TERT-BUTOXYCARBONYLAMINO)-3-HYDROXY-3-METHYL-BUTANOIC ACI
Codice catalogo PHBLPBA0337-1G
Nome del fornitore: Pharmablock (USA)
(2R)-2-(TERT-BUTOXYCARBONYLAMINO)-3-HYDROXY-3-METHYL-BUTANOIC ACI
Codice catalogo PHBLPBA0337-1G
Nome del fornitore: Pharmablock (USA)
Frequently Bought Together
ETHYL ACETATE ANHYDROUS, 99.8 % 1 * 2 L
Nome del fornitore: Merck
N-Hydroxysuccinimide per sintesi, Sigma-Aldrich®
Nome del fornitore: Merck
1,4-Diossano ≥99% per HPLC
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Acqua ACS
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Acqua ACS, deionised
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Acetonitrile, ultra-low water content ≥99.5% (by GC, corrected for water content), BakerDRY™, J.T.Baker®
Nome del fornitore: Avantor
1-Propanolo ≥99%, GPR RECTAPUR®
Nome del fornitore: VWR Chemicals
4-Metil-2-pentanone ≥97%, TECHNICAL
Nome del fornitore: VWR Chemicals
1-Propanolo ≥99.0%, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Nome del fornitore: Avantor
Metanolo ≥99.6%, Laboratory Reagent
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
Cicloesano ≥99.5% (by GC), Puriss. p.a. ACS, Riedel-de Haën™
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals