N-Carbethoxyphthalimide 1 * 25 g
Codice catalogo AMBDA676930-25G
Nome del fornitore: AMBEED
Frequently Bought Together
Metiltriclorosilano per sintesi, Sigma-Aldrich®
Nome del fornitore: Merck
Acetonitrile, LiChrosolv®, hypergrade per LC-MS, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Methanol ≥99.5% (by GC), EMPROVE® ESSENTIAL NF, Ph. Eur., BP, JPE, extra puro adatto a essere utilizzato come eccipiente, SAFC®
Nome del fornitore: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
[EN]TERT-BUTYL METHYL ETHER ANHYDROUS, 9 1 * 1 L
Nome del fornitore: Merck
2,5-Di-tert-butylhydroquinone per sintesi, Sigma-Aldrich®
Nome del fornitore: Merck
Etere di petrolio, 100…120 °C, GPR RECTAPUR®
Nome del fornitore: VWR Chemicals
ETHYL ACETATE 99.5% FOR SYNTHESIS 1 * 200 L
Nome del fornitore: PanReac AppliChem
Alcol benzilico 99-100.5% (by GC), Puriss., meets analytical specification of BP, Ph. Eur., NF, Riedel-de Haën™
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
N,N-Dimetilformammide ≥99.8% ACS per spettroscopia
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Cloroformio ≥99.5% stabilizzato
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
Cloroformio ≥99.8% stabilizzato ACS, Riedel-de Haën™
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
Piridina, extra dry over Molecular Sieve 99.5%, AcroSeal®
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific