Modular Basket System
Modular basket system type 40, chamfer 20×20 mm, dimension: 195×105×95 mm
ELMA1113045
Modular basket system for Elmasonic P, Elmasonic Select and EASY series ultrasonic baths.
- Stainless steel with plastic handles (10 to 120 and 180 to 300) or Rilsan coating (150)
- Ergonomic handles
- Autoclavable
- Bayonet holes in the bottom for mounting holders (e.g. Elma Pin, silicone holder bottom comb)
- Square openings in the side walls for mounting silicone holders
Hole diameter bottom (mm): 11×15
Hole diameter sides (mm): 10×10
- Descrizione:Modular basket system type 40, chamfer 20×20 mm, dimension: 195×105×95 mm
- Seq:04
- Cat. No.:ELMA1113045
- Modello:Type 40
- L×P×A:195×105×95 mm
Accessories
- Descrizione
- Descrizione
- ELMA3000006013Round basket with divisions creating 4 areas, stainless steel, ⅓ height, Ext.Ø×H: 64×16 mm, Int.Ø×H: 60×15 mm1 * 1 ST - SFr. 44.50
- Descrizione
- ELMA3000006012Round basket without divisions, stainless steel, ⅓ height, Ext.Ø×H: 64×16 mm, Int.Ø×H: 60×15 mm1 * 1 ST - SFr. 27.20
- Descrizione
- ELMA3000006016Cover for minature round basket, stainless steel, Ext.Ø×H: 20×4 mm1 * 1 ST - SFr. 22.30
- Descrizione
- ELMA3000006014Round basket with divisions creating 5 areas, stainless steel, ⅓ height, Ext.Ø×H: 64×16 mm, Int.Ø×H: 60×15 mm1 * 1 ST - SFr. 50.70
- Descrizione
- ELMA3000006017Minature round basket without divisions, stainless steel, Ext.Ø×H: 21×12 mm, Int.Ø×H: 18×11 mm1 * 1 ST - SFr. 17.30
- Descrizione
- ELMA3000009104Round basket without divisions, stainless steel, ¹/₁ height, Ext.Ø×H: 64×42 mm, Int.Ø×H: 60×41 mm1 * 1 ST - SFr. 50.70
- Descrizione
- ELMA3000006015Round basket with divisions creating 9 areas, stainless steel, ⅓ height, Ext.Ø×H: 64×16 mm, Int.Ø×H: 60×15 mm1 * 1 ST - SFr. 79.10
- Descrizione
- Descrizione
- Descrizione
- Descrizione
- ELMA1125209Elma Pin 10×0509, black, plastic, Ext.Ø×H: 30×35 mm, Int.Ø×H: 20×20 mm1 * 1 ST - SFr. 19.80
- Descrizione
- Descrizione
- Descrizione
- ELMA1125221Dividing wall set S high. 2 sets for basket sizes: 40/60/100/120/180 and 4 sets for basket sizes: 80/300, hole Ø 10×10 mm, stainless steel, 105×90×1 mm1 * 1 ST - SFr. 50.70
- Descrizione
- ELMA1124042Elma starter set (contains: 3× each Elma pin 0741 and 0772 per set, 2× each Elma Pin 0509, 0158, 0767, 0613 and 0614, 0021R and 0001R per set, 2× silicone holder side comb and bottom comb each per set)1 * 1 ST - SFr. 63.00
- Descrizione
- Descrizione
- Descrizione
- Descrizione
- Descrizione
- Descrizione
- ELMA1125223Dividing wall set M. 2 sets for basket sizes: 100/120, hole Ø 10×10 mm, stainless steel, 200×60×1 mm1 * 1 ST - SFr. 44.50
- Descrizione
- Descrizione
- ELMA1125220Dividing wall set S low. 1 set for basket size: 20; 2 sets for basket sizes: 30/40/60/100/120/180 and 4 sets for basket sizes: 80/150/300, hole Ø 10×10 mm, stainless steel, 105×50×1 mm1 * 1 ST - SFr. 32.20
- Descrizione
- ELMA1125222Dividing wall set L low. 4 sets for basket sizes: 150, hole Ø 10×10 mm, stainless steel, 200×90×1 mm1 * 1 ST - SFr. 44.50
- Descrizione
- ELMA1125224Dividing wall set L high. 2 sets for basket sizes: 180/300, hole Ø 10×10 mm, stainless steel, 255×130×1 mm1 * 1 ST - SFr. 50.70
- Descrizione
- Descrizione
- ELMA1125212Elma Pin 10×0613 and 0614, plastic, Ext.Ø×H: 55×45 mm and 75×45 mm, Int.Ø×H: 0,35×25 mm and 25×25 mm1 * 1 ST - SFr. 63.00
- Descrizione
- Descrizione
- ELMA1125225Level set type S with one basket load, hole Ø 11×15 mm, stainless steel, 195×105×1 mm1 * 1 ST - SFr. 22.30