[EN]15 COMPONENTS IN HNO3 1% 1 * 500 mL
Codice catalogo CMPLRM0475570L5
Nome del fornitore: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
[EN]15 COMPONENTS IN HNO3 1% 1 * 500 mL
Codice catalogo CMPLRM0475570L5
Nome del fornitore: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
Frequently Bought Together
Sodio perclorato monoidrato, EMSURE® per analisi, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Acetone ≥99%, TECHNICAL
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Ammoniaca soluzione 25%, EMSURE® ISO, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Sodio idrossido, in pastiglie, EMSURE® per analisi, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Kit colorimetrici, durezza totale, MColortest™, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Kit analitici, COD in cuvetta per Spectroquant®, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Acetonitrile ≥99.9%, LiChrosolv® Reag. Ph. Eur., grado gradiente for liquid chromatography, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
VWR®, Salviette per il viso
Nome del fornitore: VWR Collection
Accendigas, piezoelettrico
Nome del fornitore: USBECK Laborgeräte
Strisce reattive pH, MQuant®, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Acqua, HiPerSolv CHROMANORM® per LC-MS, adatto per UPLC/UHPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Strisce reattive, perossidi, MQuant™, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Acido cloridrico 1 mol/l (1 N), Titripur® Reag. USP, Reag. Ph. Eur. soluzione volumetrica, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Sodio idrossido 98.5-100.5%, in pastiglie, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Cartine tornasole, MQuant®, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Strisce reattive, nitrati/nitriti, Dosatest
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Sodio cloruro, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Nome del fornitore: Merck