2-Propanolo ≥99.0%, GPR RECTAPUR®
950 L
Nome del fornitore: VWR Chemicals
2-Propanolo ≥99.0%, GPR RECTAPUR®
Codice catalogo 20839.930
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Numero CAS: 67-63-0
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: Isopropyl rubbing alcohol, Isopropanol, 2-Hydroxy propane, IPA, Dimethyl carbinol, Isopropyl alcohol, Propan-2-ol
- Numero CAS:67-63-0
- Formula:(CH₃)₂CHOH
- Numero MDL:MFCD00011674
- Molecular Weight:60.1 g/mol
- IndexMerck:13,05228
- Punto di ebollizione:82 °C (1013 hPa)
- Punto di fusione:–89 °C
- Densità:0,786 g/cm³ (20 °C)
- Punto di infiammabilità:12 °C
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:200-661-7
- UN:1219
- ADR:3,II
- REACH:01-2119457558-25
Documents
Certificates
Cerca per numero di lotto14510279.pdf P20_VWRC20839.297_SPEC_EN.pdf P20_VWRC20839.366_SPEC_EN.pdf P20_VWRC20839.468_SPEC_EN.pdf P20_VWRC20839.550_SPEC_EN.pdf
Specifiche del prodotto
More
1L Plastic bottle for liquids DIN 45 UN X (ZPACK13961000) 25L Plastic drum for liquids DIN 61 (ZPACK13952500) 5L Plastic bottle for liquids DIN 45 UN X (ZPACK13951035)
Informazioni sull'imballaggio
SDS_IT_CH_VWRC20839 sds_VWRC20839
Scheda di sicurezza
VWR Chemicals Big Packs and Bulks VWR Denatured Ethanol
Letteratura sul prodotto
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Assay:Min. 99.0 %
- Acidity:Passes test
- Acidity or alkalinity:Passes test
- Benzene and related substances:Passes test
- IR Spectrum:Passes test
- Peroxides:Passes test
- Boiling point:82.2 - 82.6 °C
- Density (20/20):0.785 - 0.789
- Density (25/25):0.783 - 0.790
- Indice di rifrazione (20°C):1.376 - 1.378
- Evaporation residue:Max. 20 ppm
- Water:Max. 0.5 %
Specifiche
- Conf:950 L
Specifiche
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



