Orders LinkContactUsLinkComponent
Metanolo ≥98.5%, TECHNICAL
950 L
  20903.930
Metanolo ≥98.5%, TECHNICAL
  20903.930
 :  67-56-1
Metanolo ≥98.5%, TECHNICAL
Metanolo ≥98.5%, TECHNICAL
950 L
 :  67-56-1
1 * 950 L
 :  Wood alcohol, Methyl alcohol, Hydroxy methane, Carbinol
  •  :67-56-1
  •  :CH₃OH
  •  :MFCD00004595
  •  :32.04 g/mol
  •  :13,05984
  •  :64,6 °C (1013 hPa)
  •  :–98 °C
  •  :0,7918 g/cm³ (20 °C)
  •  :11 °C (coppa chiusa)
  •  :Ambiente
  •  :200-659-6
  •  :1230
  •  :3 (6.1),II
  •  :01-2119433307-44
  • Titolo:
    Min. 98,5 %
  • Residuo di evaporazione:
    Max. 0,015 %
  • Conf:
    950 L