Acetone ≥99%, TECHNICAL
950 L
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Acetone ≥99%, TECHNICAL
Codice catalogo 20063.930
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Numero CAS: 67-64-1
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: 2-Propanone, DMK, Propanone, Dimethyl ketone
- Numero CAS:67-64-1
- Formula:CH₃COCH₃
- Numero MDL:MFCD00008765
- Molecular Weight:58.08 g/mol
- IndexMerck:13,00067
- Punto di ebollizione:56,2 °C (1013 hPa)
- Punto di fusione:–95,4 °C
- Densità:0,792 g/cm³ (20 °C)
- Punto di infiammabilità:<–20 °C (coppa chiusa)
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:200-662-2
- UN:1090
- ADR:3,II
- REACH:01-2119471330-49
Documents
Certificates
Cerca per numero di lotto10L Plastic drum for liquids DIN 51 UN (ZPACK13951000) 1L Plastic bottle for liquids DIN 45 UN X (ZPACK13961000) 225L Metal drum UN (ZPACE8010050) 25L Plastic drum for liquids DIN 61 (ZPACK13952500) 5L Plastic jerrycan for liquids DIN 42 (ZPACK13951025)
Informazioni sull'imballaggio
P20_VWRC20063.296_SPEC_EN.pdf P20_VWRC20063.365_SPEC_EN.pdf P20_VWRC20063.412_SPEC_EN.pdf P20_VWRC20063.467_SPEC_EN.pdf P20_VWRC20063.558_SPEC_EN.pdf
Specifiche del prodotto
More
SDS_IT_CH_VWRC20063 sds_VWRC20063
Scheda di sicurezza
VWR Chemicals Big Packs and Bulks
Letteratura sul prodotto
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Titolo:Min. 99 %
- IR Spectrum:Conforme
Specifiche
- Conf:950 L