Titanium(IV) oxide ≥99% USP
Poly bottle, 500 g
Codice catalogo SPCMTI140-500GM
Nome del fornitore: Spectrum Chemical
Titanium(IV) oxide ≥99% USP
Codice catalogo SPCMTI140-500GM
Nome del fornitore: Spectrum Chemical
Numero CAS: 13463-67-7
Vai a
Product Details & Documents
Titanium Dioxide, USP is used as a food coloring. All Spectrum Chemical USP products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP) per 21CFR part 211 in FDA registered and inspected facilities.
Sinonimi: Titanic anhydride, Pigment White 6, Rutile, Titanium(IV) oxide, rutile, Titanium dioxide
- Numero CAS:13463-67-7
- Formula:TiO₂
- Numero MDL:MFCD00011269
- Molecular Weight:79.88 g/mol
- IndexMerck:13,09549
- Punto di ebollizione:2900 °C (1013 hPa)
- Punto di fusione:1855 °C
- Densità:4,2 g/cm³ (20 °C)
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:236-675-5
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Assay:99% Min.
Specifiche
- Tipo di conf.:Poly bottle
- Conf:500 g