Orders LinkContactUsLinkComponent
D-(-)-Penicillamine
Bottle, 100 g
  APOSOR18365-100G
D-(-)-Penicillamine
  APOSOR18365-100G
 :  52-67-5
D-(-)-Penicillamine
Bottle, 100 g
 :  52-67-5
SFr. 193.00
1 * 100 g
 :  H-D-Pen-OH, (S)-2-Amino-3-mercapto-3-methylbutanoic acid, Penicillamine
  •  :52-67-5
  •  :C₅H₁₁NO₂S
  •  :MFCD00064302
  •  :149.2 g/mol
  •  :∼ 212 °C (dec.)
  •  :ca 212 °C (dec.)
  •  :Refrigerata
  • Tipo di conf.:
    Bottle
  • Conf:
    100 g