Orders LinkContactUsLinkComponent
Etanolammina 99%
Bottle, 1 kg
Codice catalogo APOSOR921532-1KG
Corrosivo
Salute
Irritante
Nome del fornitore:   Apollo Scientific
Etanolammina 99%
Codice catalogo APOSOR921532-1KG
Nome del fornitore:  Apollo Scientific
Numero CAS:  141-43-5
Etanolammina 99%
Bottle, 1 kg
Numero CAS:  141-43-5
Price
SFr. 122.00
Log in per disponibilità
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Sinonimi:  2-Aminoethanol, Monoethanolamine
  • Numero CAS:141-43-5
  • Formula:NH₂CH₂CH₂OH
  • Numero MDL:MFCD00008183
  • Molecular Weight:61.08 g/mol
  • Punto di ebollizione:170 °C
  • Punto di fusione:10…11 °C
  • Punto di fusione:10 - 11 °C
  • Densità:1,012
  • Punto di infiammabilità:91 °C
  • UN:2491
  • ADR:6.1,III
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Bottle
  • Conf:
    1 kg
Specifiche