Acetohydroxamic acid
Bottle, 25 g
Codice catalogo APOSBIA1030-25G
Nome del fornitore: Apollo Scientific
Acetohydroxamic acid
Codice catalogo APOSBIA1030-25G
Nome del fornitore: Apollo Scientific
Numero CAS: 546-88-3
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: N-Hydroxyacetamide
- Numero CAS:546-88-3
- Formula:C₂H₅NO₂
- Numero MDL:MFCD00009994
- Molecular Weight:75.0666 g/mol
- temperatura di conservazione:Ambiente
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottle
- Conf:25 g
Specifiche
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



