Poly(vinylidene fluoride)
Bottle, 5 g
Codice catalogo APOSPC37872-5G
Nome del fornitore: Apollo Scientific
Poly(vinylidene fluoride)
Codice catalogo APOSPC37872-5G
Nome del fornitore: Apollo Scientific
Numero CAS: 24937-79-9
Vai a
Product Details & Documents
- Numero CAS:24937-79-9
- Formula:(-CH₂CF₂-)n
- Numero MDL:MFCD00084470
- Punto di fusione:155…165 °C
- Densità:1,74 g/cm³ (25 °C)
- temperatura di conservazione:Ambiente
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottle
- Conf:5 g