6-Bromosalicylaldehyde
Bottle, 10 g
Codice catalogo APOSOR61135-10G
Nome del fornitore: Apollo Scientific
6-Bromosalicylaldehyde
Codice catalogo APOSOR61135-10G
Nome del fornitore: Apollo Scientific
Numero CAS: 22532-61-2
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: 2-Bromo-6-hydroxybenzaldehyde
- Numero CAS:22532-61-2
- Formula:C₇H₅BrO₂
- Numero MDL:MFCD08234722
- Molecular Weight:201.0200 g/mol
- Punto di fusione:51…52 °C
- temperatura di conservazione:Refrigerata
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottle
- Conf:10 g
Specifiche
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



