Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
(S)-(-)-Hydroxypyrrolidine 97%

(S)-(-)-Hydroxypyrrolidine 97%

Bottle, 25 g
Codice catalogo APOSOR4627-25G
Irritante
Nome del fornitore:   Apollo Scientific
(S)-(-)-Hydroxypyrrolidine 97%
Codice catalogo APOSOR4627-25G
Nome del fornitore:  Apollo Scientific
Numero CAS:  100243-39-8
(S)-(-)-Hydroxypyrrolidine 97%

Bottle, 25 g

Numero CAS:  100243-39-8
Price
SFr. 477.00
Log in per disponibilità
1 * 25 g
Product Details & Documents

Chiral intermediate for pharmaceuticals and agrochemicals.

Sinonimi:  (S)-(-)-3-Pyrrolidinol, (S)-Pyrrolidin-3-ol, (S)-(-)-3-Hydroxypyrrolidine
  • Numero CAS:100243-39-8
  • Formula:C₄H₉NO
  • Numero MDL:MFCD00192426
  • Molecular Weight:87.12 g/mol
  • Punto di ebollizione:108…110 °C/8mmHg
  • Punto di fusione:15 °C
  • Densità:1,048 g/cm³ (25 °C)
  • Punto di infiammabilità:110 °C
  • temperatura di conservazione:Congelamento
Specifiche

Specifiche

  • Tipo di conf.:
    Bottle
  • Conf:
    25 g

Specifiche

Consigli

I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".

Altrimenti riceverai suggerimenti generici..