Orders LinkContactUsLinkComponent
D(+)-Biotina 99%
D(+)-Biotina 99%
Bottle, 5 g
Codice catalogo APOSBIB0603-5G
Irritante
Nome del fornitore:   Apollo Scientific
D(+)-Biotina 99%
Codice catalogo APOSBIB0603-5G
Nome del fornitore:  Apollo Scientific
Numero CAS:  58-85-5
D(+)-Biotina 99%
Bottle, 5 g
Numero CAS:  58-85-5
Price
83.20 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 5 g
Product Details & Documents
Sinonimi:  Vitamin H, D-Biotin, Vitamin B8, 5-((3aS,4S,6aR)-2-Oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)pentanoic acid, Vitamin B7
  • Numero CAS:58-85-5
  • Formula:C₁₀H₁₆N₂O₃S
  • Numero MDL:MFCD00005541
  • Molecular Weight:244.31 g/mol
  • Punto di fusione:231…233 °C
  • temperatura di conservazione:Refrigerata
  • EINECS:200-399-3
Documents
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Bottle
  • Conf:
    5 g
Specifiche
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.