2-Chloroveratraldehyde
Bottle, 25 g
Codice catalogo APOSOR28781-25G
Nome del fornitore: Apollo Scientific
2-Chloroveratraldehyde
Codice catalogo APOSOR28781-25G
Nome del fornitore: Apollo Scientific
Numero CAS: 5417-17-4
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: 2-Chloro-3,4-dimethoxybenzaldehyde
- Numero CAS:5417-17-4
- Formula:C₉H₉ClO₃
- Numero MDL:MFCD00084942
- Molecular Weight:200.62 g/mol
- Punto di fusione:70…74 °C
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:226-515-2
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottle
- Conf:25 g
Specifiche
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



