Orders LinkContactUsLinkComponent
4-Methoxybenzonitrile 99%
4-Methoxybenzonitrile 99%
Bottle, 500 g
Codice catalogo APOSOR23419-500G
Irritante
Nome del fornitore:   Apollo Scientific
4-Methoxybenzonitrile 99%
Codice catalogo APOSOR23419-500G
Nome del fornitore:  Apollo Scientific
Numero CAS:  874-90-8
4-Methoxybenzonitrile 99%
Bottle, 500 g
Numero CAS:  874-90-8
Price
SFr. 451.00
Log in per disponibilità
1 * 500 g
Product Details & Documents
Sinonimi:  4-Cyanoanisol, Anisonitrile, p-Cyanoanisol, p-Methoxybenzonitrile
  • Numero CAS:874-90-8
  • Formula:C₈H₇NO
  • Numero MDL:MFCD00001818
  • Molecular Weight:133.15 g/mol
  • Punto di ebollizione:256…257 °C/765mmHg
  • Punto di fusione:57…60 °C
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:212-871-6
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Bottle
  • Conf:
    500 g