Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, Macro Pipette Tips
VWR®, Macro Pipette Tips
Macro pipette tips, 5000 - 10000 µl, -, -, 143,8 mm, Blu, Socorex, Finn, Bulk, 100 per bag
Codice catalogo 613-7098
Nome del fornitore:   VWR Collection
VWR®, Macro Pipette Tips
Codice catalogo 613-7098
Nome del fornitore:  VWR Collection
VWR®, Macro Pipette Tips
VWR®, Macro Pipette Tips
Macro pipette tips, 5000 - 10000 µl, -, -, 143,8 mm, Blu, Socorex, Finn, Bulk, 100 per bag
Price
SFr. 32.30
Log in per disponibilità
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Improved accuracy over serological pipettes.
  • Tip length facilitates access into bottles, cell culture flasks, and tubes
Universal fit for compatibility with most major pipettor brands.
Certifications: Certified free of detectable RNase, DNase, DNA, PCR inhibitors, and tested pyrogen-free. Sterile product is certified pyrogen-free.
Specifiche
  • Confezione:
    Bulk, 100 per bag
  • Sterili:
    -
  • Volume:
    5000 - 10000 µl
  • Lunghezza:
    143,8 mm
  • Seq:
    10
  • Stile punta:
    Macro pipette tips
  • Colore puntale:
    Blu
  • Per uso con:
    Socorex, Finn
  • Filtro:
    -