[EN]SOFT CARE SENSITIVE 10X0.5L W2738 1 * 10 Bott.
Codice catalogo DIVY101108207
Nome del fornitore: Diversey
[EN]SOFT CARE SENSITIVE 10X0.5L W2738 1 * 10 Bott.
Codice catalogo DIVY101108207
Nome del fornitore: Diversey
Frequently Bought Together
Toluene ≥99.90%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Diclorometano ≥98% stabilizzato, TECHNICAL
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Acetonitrile, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
ter-Butil metil etere ≥99%, GPR RECTAPUR®
Nome del fornitore: VWR Chemicals
n-Eptano ≥99% (GC (n-heptane basis)), Puriss. p.a. Reag. Ph. Eur., Riedel-de Haën™
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
2-PROPANOL (USP, BP, PH. EUR.) PURE, PHA 1 * 2,5 L
Nome del fornitore: PanReac AppliChem
Cesio cloruro 99.99% (trace metals basis), Optical Grade per spettroscopia
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
1-Clorobutano ≥99%
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Tetracloroetilene 99%, extra puro
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Carbonio solfuro 99.9% per HPLC
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
n-Esano
Nome del fornitore: Roth Carl
Bis(2-metossietil) etere, extra dry 99+%, AcroSeal®
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
HALAG CHEMIE HALADES 191 KANISTER 10KG 1 * 10 kg
Nome del fornitore: MARKET SOURCE PART PROCESS
Kerosene, per analisi low odor, Riedel-de Haën™
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
Acetone ACS, ISO, Reag. Ph. Eur., Burdick & Jackson™
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals