[EN]SOFT CARE SENSITIVE 10X1L W3203 FLIP 1 * 10 Bott.
Codice catalogo DIVY101108202
Nome del fornitore: Diversey
[EN]SOFT CARE SENSITIVE 10X1L W3203 FLIP 1 * 10 Bott.
Codice catalogo DIVY101108202
Nome del fornitore: Diversey
Frequently Bought Together
Cicloesanone, EMPLURA®, extra puro, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
(±)-Alcol tetraidrofurfurilico, Sigma-Aldrich®
Nome del fornitore: Merck
Dibutil-etere, extra dry 99+%, AcroSeal®
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Metanolo ≥99.9% (by GC) Reag. Ph. Eur., ACS, ISO per analisi
Nome del fornitore: PanReac AppliChem
Cloroformio 99.0-99.4% (by GC) stabilizzato, Puriss. p.a. ISO, Reag. Ph. Eur., Riedel-de Haën™
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
Etile acetato ≥99.5% (by GC), Puriss. p.a. ACS, ISO, Reag. Ph. Eur., Riedel-de Haën™
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
n-Pentano ≥99%, BAKER ANALYZED® per analisi dei pesticidi, J.T.Baker®
Nome del fornitore: Avantor
TRIFLUOROACETIC ACID FOR UV 1 * 100 mL
Nome del fornitore: PanReac AppliChem
PETROLEUM ETHER 40-60C FOR PESTICIDE AN 1 * 2,5 L
Nome del fornitore: PanReac AppliChem
Cicloesano 99.8% per HPLC
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
DIMETHYL SULFOXIDE (USP, BP, PH. EUR.) 1 * 190 L
Nome del fornitore: PanReac AppliChem
Alcol iso-amilico ≥98.5% (by GC), Puriss. p.a. ACS, Riedel-de Haën™
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
Acetone ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals