Tyloxapol USP
Glass, amber, 5 g
Catalog # SPCMT1708-5GM
Supplier: Spectrum Chemical
Jump to:
Product Details & Documents
All Spectrum Chemical USP grade products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP).
- CAS Number:25301-02-4
- MDL Number:MFCD00149002
- Density:1,100
- Storage Temperature:Ambiente
Specifications
Specifications
- Tipo di conf.:Glass, amber
- Conf:5 g
Specifications
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..