GC septa
BTO premium high-temperature centre guide GC septa, 17 mm, 330 °C
Codice catalogo SGEA298817
Nome del fornitore: Trajan Scientific and Medical
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Ø:17 mm
- Mass. temp.:330 °C
- Descrizione:BTO premium high-temperature centre guide GC septa
- Seq:17