GC septa
BTO premium high-temperature GC septa, 6,4 mm, 400 °C
Codice catalogo SGEA298755
Nome del fornitore: Trajan Scientific and Medical
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Ø:6,4 mm
- Mass. temp.:400 °C
- Descrizione:BTO premium high-temperature GC septa
- Seq:03