GC septa
BTO premium high-temperature centre guide GC septa, 9 mm, 400 °C
Codice catalogo SGEA298713
Nome del fornitore: Trajan Scientific and Medical
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Ø:9 mm
- Mass. temp.:400 °C
- Descrizione:BTO premium high-temperature centre guide GC septa
- Seq:05