Orders LinkContactUsLinkComponent
GC septa
BTO premium high-temperature GC septa, 6,4 mm, 400 °C
  SGEA041919
GC septa
  SGEA041919
GC septa
GC septa
BTO premium high-temperature GC septa, 6,4 mm, 400 °C
SFr. 63.70
1 * 25 ST
  • Ø:
    6,4 mm
  • Mass. temp.:
    400 °C
  • Descrizione:
    BTO premium high-temperature GC septa
  • Seq:
    02
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.