GC septa
BTO premium high-temperature GC septa, 10 mm, 400 °C
Codice catalogo SGEA041918
Nome del fornitore: Trajan Scientific and Medical
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Ø:10 mm
- Mass. temp.:400 °C
- Descrizione:BTO premium high-temperature GC septa
- Seq:08